Få mere at vide
o-Methylpodocarpinsyre, TRC
Artikelnummer. 30466517
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30466517 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30466517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21148010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methylpodocarpic Acid
CAS 10037-26-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H24 O3
Mængde 10 mg
Synonym o-Methylpodocarpic Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-, [1S-(1α,4aα,10aβ)]-, Podocarpa-8,11,13-trien-16-oic acid, 12-methoxy- (8CI), (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxyli
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-17-9-4-10-18(2,16(19)20)15(17)8-6-12-5-7-13(21-3)11-14(12)17/h5,7,11,15H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t15-,17-,18+/m1/s1
SMIL COc1ccc2CC[C@H]3[C@](C)(CCC[C@]3(C)c2c1)C(=O)O
IUPAC navn (1S,4aS,10aR)-6-methoxy-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenantren-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 288.381
Formel vægt 288.173
Procent renhed >95