missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Methylmeloxicam, Mikromol™
Beskrivelse
O-Methylmeloxicam
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxymeloxicam |
| CAS | 1391051-96-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methoxymeloxicam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N3 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, O-Methylmeloxicam, 4-Methoxymeloxicam, 4-Methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17-14(19)12-13(22-3)10-6-4-5-7-11(10)24(20,21)18(12)2/h4-8H,1-3H3,(H,16,17,19) |
| SMIL | COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| IUPAC navn | 4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?