Få mere at vide
O-Methylisourea hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11437846
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437846 250 g 250g
11417846 10 g 10g
11427846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14773.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 5329-33-9 | C2H7ClN2O | 110,541 g/mol
O-methylisourinstofhydrochlorid anvendes til fremstilling af 1-chlor-2-methylisourinstof. Det bruges også som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-methylisourea-hydrochlorid anvendes til fremstilling af 1-chlor-2-methyl-isourea. Det bruges også som et organisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler, vand
, methanol og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-33-9
Molekylær formel C2H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 110.541
MDL nummer MFCD00035043
InChI nøgle MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
PubChem CID 3083899
IUPAC navn methylcarbamimidat;hydrochlorid
SMIL COC(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methylisourea hydrochloride
Smeltepunkt ∼116°C (decomposition)
Mængde 250 g
Beilstein 3909619
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol.
Formel vægt 110.54
Procent renhed 98%