Få mere at vide
O-Methylisourea Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30473674
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30473674 5 g
1 options
Artikelnummer. 30473674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3132905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Molekylær formel C2H6N2O.HO2S0.5
Mængde 5 g
Synonym Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMIL COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn methylcarbamimidat; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 246.25
Formel vægt 246.0634