Få mere at vide
O-Methylisourea hemisulfat, 99%
Artikelnummer. 11419527
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419527 50 g 50g
11429527 250 g 250g
11409527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11419527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22036.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246,238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfat anvendes til syntese af fluorouracil antineoplastisk og anthelmintisk imidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-Methylisoureahemisulfate bruges til syntese af fluorouracil antineoplastisk og anthelmintisk imidazol.
Opløselighed Opløseligt
i organiske opløsningsmidler, vand, methanol og
ethanol
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52328-05-9
Molekylær formel C4H14N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 246.238
MDL nummer MFCD00040594
InChI nøgle QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC navn methylcarbamimidat;svovlsyre
SMIL COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methylisourea hemisulfate
Smeltepunkt 163 °C til 167 °C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler, vand, methanol og ethanol
Formel vægt 123.12
Procent renhed 99%