Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Methylisourea hemisulfate |
| Navn note | 94% |
| CAS min % | 92.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 147 °C til 153 °C |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | 0·5H2SO4 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1000 g/L vand (20 °C) |
| Vis mere |