Få mere at vide
O-Methyliso Urea Tosylate Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | O-Methyliso Urea Tosylate Salt |
| CAS | 7356-58-3 |
| Molekylær formel | C9H14N2O4S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | O-Methylisourea p-Toluenesulfonate, Carbamimidic Acid Methyl Ester','4-Methylbenzenesulfonate, NSC 64951 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C2H6N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-5-2(3)4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H3,(H3,3,4) |
| SMIL | COC(=N)N.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methylbenzenesulfonic acid;methyl carbamimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.28 |
| Formel vægt | 246.0674 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?