Få mere at vide
O-Methyl Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxymeloxicam |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17-14(19)12-13(22-3)10-6-4-5-7-11(10)24(20,21)18(12)2/h4-8H,1-3H3,(H,16,17,19) |
| Formel vægt | 365.0504 |