Få mere at vide
O-Methyl-L-tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30475722
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30475722 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30475722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3326752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methyl-L-tyrosine
CAS 6230-11-1
Molekylær formel C10 H13 N O3
Mængde 2.5 g
Synonym L-Tyrosine, O-methyl-, Alanine, 3-(p-methoxyphenyl)-, L- (8CI), O-Methyl-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, L-4-Methoxyphenylalanine, L-O-Methyltyrosine, L-Tyrosine methyl ether, NSC 30082, O-Methyltyrosine, p-Methoxy-L-phenylalanine, β-(4-Methoxyphenyl)-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Formel vægt 195.0895