Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals O-methyl-L-tyrosin, 98 %
Artikelnummer. 10167703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10167703
Brand: Thermo Scientific Chemicals 169750050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6230-11-1 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6230-11-1
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00002604
InChI nøgle GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
Synonym 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
PubChem CID 2723935
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
SMIL COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methyl-L-tyrosine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Specifik rotation -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Specifik rotationstilstand −8° (20°C c=2,1N HCl)
Mængde 5 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Powder