Få mere at vide
O-methyl-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459598
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459598 1 g 1g
15469598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63096.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6230-11-1 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
O-Methyl-L-tyrosin, bruges som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
O-Methyl-L-tyrosin, bruges som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig
i vand.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6230-11-1
MDL nummer MFCD00002604
ChEBI CHEBI:29003
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methyl-L-tyrosine
Smeltepunkt 259°C to 261°C (decomposition)
Molekylær formel C5H8O5
Beilstein 2212726
Synonym s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid, l-citramalic acid, s-+-citramalic acid, s-citramalic acid, s-2-methylmalic acid, unii-b3fc6pa80i, b3fc6pa80i, 2s-2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid, l-alpha-hydroxypyrotartaric acid, 2s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
InChI nøgle XFTRTWQBIOMVPK-YFKPBYRVSA-N
SMIL CC(CC(=O)O)(C(=O)O)O
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-methylbutandisyre
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Mængde 1 g
PubChem CID 441696
Formel vægt 195.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof