Få mere at vide
O-Methyl-L-threonine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Methyl-L-threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 133.0739 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |