Få mere at vide
O-Methyl-L-serine hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15489307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489307 250 mg 250mg
15479307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52562.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 336100-47-1 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336100-47-1
Molekylær formel C4H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD03840366
InChI nøgle NLDVBPFPOCWZCE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropionic acid hydrochloride, o-methyl-l-serine hydrochloride, 2s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride 1:1, l-o-methylserine hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionicacidhydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hcl
PubChem CID 16038806
IUPAC navn 2-amino-3-methoxypropansyre-hydrochlorid
SMIL Cl.COCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Methyl-L-serine hydrochloride
Smeltepunkt 182°C to 183°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 155.58
Procent renhed 97%