missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Methyl Chlorthalidone, TRC

Artikelnummer. 30472292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472292 50 mg
30466363 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26516550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96512-76-4
Molekylær formel C15 H13 Cl N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 352.793
Synonym 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-methoxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide
IUPAC navn 2-chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMIL COC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Methyl Chlorthalidone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Formel vægt 352.028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.