Få mere at vide
O-Methyl Atovaquone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Methyl Atovaquone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21ClO3/c1-27-23-20(21(25)18-4-2-3-5-19(18)22(23)26)16-8-6-14(7-9-16)15-10-12-17(24)13-11-15/h2-5,10-14,16H,6-9H2,1H3/t14-,16- |
| Formel vægt | 380.1179 |