Få mere at vide
o,m-Quaterphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o,m-Quaterphenyl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18/c1-3-10-19(11-4-1)21-14-9-15-22(18-21)24-17-8-7-16-23(24)20-12-5-2-6-13-20/h1-18H |
| Formel vægt | 306.141 |