Få mere at vide
o,m,p-Isopropylphenyl Phenyl Phosphate Mixture (1:1:1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o,m,p-Isopropylphenyl Phenyl Phosphate Mixture (1:1:1) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O4P.C4H10/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12;1-4(2)3/h1-10H,(H,13,14);4H,1-3H3 |
| Formel vægt | 308.118 |