Få mere at vide
o-Isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30389022
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30389022 50 g
1 options
Artikelnummer. 30389022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82417050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Isopropylaniline
CAS 643-28-7
Molekylær formel C9H13N
Mængde 50 g
Synonym (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccccc1N
IUPAC navn 2-propan-2-ylanilin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048