Få mere at vide
O-isopropylethylthiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30422129
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422129 10 g
30414901 5 g
30416253 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO24744010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-98-0
Molekylær formel C6 H13 N O S
Molekylvægt (g/mol) 147.238
Synonym Carbamic acid, ethylthio-, O-isopropyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester (9CI), O-(1-Methylethyl) N-ethylcarbamothioate, Ethylthiocarbamic acid, O-isopropyl ester, Minerec 2030, O-Isopropyl N-ethylthiocarbamate, O-Isopropyl N-ethylthionocarbamate, O-Isopropyl ethylthiocarbamate, XKP 03, Z 200, Z 200 (flotation agent)
IUPAC navn O-propan-2-yl N-ethylcarbamothioat
SMIL CCNC(=S)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9)
Formel vægt 147.0718