Få mere at vide
o-Isopropoxyphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropoxyphenol |
| CAS | 4812-20-8 |
| Molekylær formel | C9 H12 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-propan-2-yloxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |