Få mere at vide
o-Isopropoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30403290
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30403290 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30403290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI823400250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxyphenol
CAS 4812-20-8
Molekylær formel C9 H12 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3
SMIL CC(C)Oc1ccccc1O
IUPAC navn 2-propan-2-yloxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837