Få mere at vide
o-iodohippursyre, TRC
Artikelnummer. 30406844
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30406844 1 g -
30395604 10 g -
30405649 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7065401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-58-0
Molekylær formel C9 H8 I N O3
Molekylvægt (g/mol) 305.07
Synonym Glycine, N-(2-iodobenzoyl)-, Hippuric acid, o-iodo- (6CI,8CI), N-(2-Iodobenzoyl)glycine, 2-Iodohippuric acid, N-(o-Iodobenzoyl)glycine, o-Iodohippuric acid
IUPAC navn 2-[(2-iodobenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Iodohippuric Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vægt 304.9549