Få mere at vide
o-Iodochlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30406377
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30406377 50 g
1 options
Artikelnummer. 30406377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI69440050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Molekylær formel C6H4ClI
Mængde 50 g
Synonym 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMIL Clc1ccccc1I
IUPAC navn 1-klor-2-iodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 238.45
Formel vægt 237.9046