Få mere at vide
o-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17126574
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17126574 500 mg
17106574 100 mg
17116574 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17126574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66666.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2077945-91-4
Molekylær formel C72H88N6O2S8
Molekylvægt (g/mol) 1326.02
InChI nøgle HTXQPYFGYQYREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,​5 '-​[(4,​9-​dihydro-​4,​4,​9,​9-​tetraoctyl-​s-​indaceno[1,​2-​b:5,​6-​b']​dithiophene-​2,​7-​diyl)​bis(2,​1,​3-​benzothiadiazole-​7,​4-​diylmethylidyne)​]​bis[3-​ethyl-​2-​thioxo-4-​Thiazolidinone
IUPAC navn 3-ethyl-5-{[7-(15-{7-[(3-ethyl-4-oxo-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-5-yliden)methyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-tetraoctyl-5,14-dithiapentacy lo[10.6.0.03,10.04,8.013,17]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl) -2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methyliden}-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMIL CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-IDTBr
Mængde 500 mg
Formel vægt 1326.03
Fysisk form Fast stof