Få mere at vide
O-Hydroxyethyl Metronidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Hydroxyethyl Metronidazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 215.0906 |