Få mere at vide
o-hydroxy-alfa, alfa-dimethylbenzylalkohol, TRC
Product Code. 30392703
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30392703 100 mg
1 options
Product Code. 30392703 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH941380100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMIL CC(C)(O)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837