missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-[(Guanin-9-yl)methyl] Acyclovir, TRC

Artikelnummer. 30005977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005977 100 mg
17920515 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG836410100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 166762-90-9
Molekylær formel C14 H16 N10 O4
Molekylvægt (g/mol) 388.34
Synonym 6H-Purin-6-one, 9,9'-[1,2-ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-, 9,9'-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], 9,9'-[Ethylenebis(oxymethylene)]bis(2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one), O-[(Guanin-9-yl)methyl] acyclovir
IUPAC navn 2-amino-9-[2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethoxymethyl]-1H-purin-6-one
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COCCOCn3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)C(=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-[(Guanin-9-yl)methyl] Acyclovir
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N10O4/c15-13-19-9-7(11(25)21-13)17-3-23(9)5-27-1-2-28-6-24-4-18-8-10(24)20-14(16)22-12(8)26/h3-4H,1-2,5-6H2,(H3,15,19,21,25)(H3,16,20,22,26)
Formel vægt 388.1356
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.