Få mere at vide
O-[(Guanin-7-yl)methyl] Acyclovir (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-[(Guanin-7-yl)methyl] Acyclovir |
| CAS | 1797832-75-7 |
| Molekylær formel | C14 H16 N10 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-amino-9-[2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethoxymethyl]-1H-purin-6-one, 9,7’-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene)]bisguanine, Acyclovir Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N10O4/c15-13-19-9-8(12(26)22-13)23(4-18-9)5-27-1-2-28-6-24-3-17-7-10(24)20-14(16)21-11(7)25/h3-4H,1-2,5-6H2,(H3,15,19,22,26)(H3,16,20,21,25) |
| SMIL | O=C1N=C(NC2=C1N=CN2COCCOCN3C=NC(NC(N)=N4)=C3C4=O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-9-((2-((2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-7H-purin-7-yl)methoxy)ethoxy)methyl)-3,9-dihydro-6H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.35 |
| Formel vægt | 388.14 |