Få mere at vide
O-Formyl Acetate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Formyl Acetate (Technical Grade) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c1-3(5)6-2-4/h2H,1H3 |
| Formel vægt | 88.016 |