Få mere at vide
O-Ethyl O-Phenyl S-Propyl Phosphorothioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heterophos |
| CAS | 40626-35-5 |
| Molekylær formel | C11 H17 O3 P S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Fostil, Heterofos, Heterophos, O-Ethyl O-phenyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl O-phenyl S-propyl thiophosphate, Phostil |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17O3PS/c1-3-10-16-15(12,13-4-2)14-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | [ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]oxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.29 |
| Formel vægt | 260.064 |