Få mere at vide
O-Ethyl Albuterol, TRC
Artikelnummer. 30377412
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30377412 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30377412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8975002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-3-(ethoxy-methyl)-4-hydroxy-benzenemethanol
CAS 754926-25-5
Molekylær formel C15 H25 N O3
Mængde 2.5 mg
Synonym Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxy-, BIIK 0277, Levalbuterol Related Compound E (USP), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(ethoxymethyl)phenyl]ethanol, O-Ethyl Albuterol, GW 403983X, Ph Eur Salbutamol Impurity O, Salbutamol ethyl ether
InChI formel InChI=1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3
SMIL CCOCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(ethoxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 267.36
Formel vægt 267.1834