Få mere at vide
O-Ethyl Adefovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Ethyl Adefovir |
| CAS | 116384-54-4 |
| Molekylær formel | C10H16N5O4P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethyl Hydrogen ((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphonate, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O4P/c1-2-19-20(16,17)7-18-4-3-15-6-14-8-9(11)12-5-13-10(8)15/h5-6H,2-4,7H2,1H3,(H,16,17)(H2,11,12,13) |
| SMIL | CCOP(=O)(O)COCCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | 2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-ethoxyphosphinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.24 |
| Formel vægt | 301.094 |