Få mere at vide
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 11395015
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395015 5 g 5g
11385015 1 g 1g
11305025 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18496.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 136849-72-4 | C10H17BF4N4O3 | 328,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136849-72-4
Molekylær formel C10H17BF4N4O3
Molekylvægt (g/mol) 328.07
MDL nummer MFCD00192127 MFCD00192127
InChI nøgle FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 9601231
IUPAC navn [[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 143 °C til 146 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 328.08
Procent renhed 97%