Få mere at vide
O-(endo-5-Norbornen-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat, 98+%
Artikelnummer. 15415265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415265 5 g 5g
15405265 1 g 1g
15425265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415265 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54194.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 125700-73-4 | C14H20BF4N3O3 | 365,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125700-73-4
Molekylær formel C14H20BF4N3O3
Molekylvægt (g/mol) 365.14
MDL nummer MFCD00167753
InChI nøgle DMTWWFCCBWWXSA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-endo-5-norbornene-2,3-dicarboxymido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, dimethylamino 1r,2s,6r,7s-3,5-dioxo-4-azatricyclo 5.2.1.0_,? dec-8-en-4-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate
PubChem CID 91634054
IUPAC navn [(dimethylamino)({3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-en-4-yl}oxy)methyliden]dimethylazanium; tetrafluorboranid
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 365.13
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N,N-tetramethyluronium tetrafluoroborate