Få mere at vide
O-(diphenylphosphinyl)hydroxylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15743457 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15743457 5 g 5g
15733457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15743457 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461850050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72804-96-7 | C12H12NO2P | 233.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72804-96-7
Molekylær formel C12H12NO2P
Molekylvægt (g/mol) 233.21
InChI nøgle SJECIYLGISUNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diphenylphosphinylhydroxylamine, aminooxy diphenylphosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine, o-diphenylphosphoryl hydroxylamine, amino diphenylphosphinate, hydroxylamine, o-diphenylphosphinyl, unii-2o9pf20t75, aminooxy diphenyl phosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine mi
PubChem CID 10955453
IUPAC navn O-diphenylphosphorylhydroxylamin
SMIL NOP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine
Smeltepunkt 104.0°C
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 233.21
Procent renhed 96%