Få mere at vide
o-Dichlorobenzene, HPLC Grade, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15369034
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15369034 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15369034 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 923303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Dichlorobenzene
Navn note Bulk Pharmaceutical Chemical
CAS 95-50-1
Flammepunkt 66.00°C
Renhedsgrad noter Meets USP requirements
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylær formel C6H4Cl2
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L = 1.30kg
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI nøgle RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formel vægt 147
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.