Få mere at vide
O-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepinyl Quetiapine, TRC
Artikelnummer. 30370002
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370002 5 mg
30383211 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30370002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6783705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1800608-95-0
Molekylær formel C34 H32 N4 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 592.7735
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, Quetiapine Fumarate Imp. W (EP)
IUPAC navn 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yloxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine
SMIL C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2
Formel vægt 592.1967
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.