Få mere at vide
O-Desmorfolinopropyl-O-methyl-gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30136563
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136563 100 mg
30135483 10 mg
17931335 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD296840100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153437-78-6
Molekylær formel C16H13ClFN3O2
Molekylvægt (g/mol) 333.74
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
IUPAC navn N-(3-chlor-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Formel vægt 333.068