Få mere at vide
O-Desmorfolinopropyl Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30136280
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136280 100 mg
30134624 25 g
30009612 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD296830100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 184475-71-6
Molekylær formel C15 H11 Cl F N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 319.72
Synonym 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
IUPAC navn 4-(3-chlor-4-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
Formel vægt 319.0524