Få mere at vide
O-Desmethylvenlafaxine, Lipomed
Beskrivelse
O-Desmethylvenlafaxine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Desmethylvenlafaxine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O2 |
| Synonym | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |