Få mere at vide
O-Desmethylvenlafaxine 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
O-Desmethylvenlafaxine 0.1 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | O-Desmethylvenlafaxine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19 H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol |
| Vis mere |