missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-O-Desmethyl Tramadol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-O-Desmethyl Tramadol |
| CAS | 144830-15-9 |
| Molekylær formel | C15 H23 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (-)-O-Desmethyl Tramadol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CN(C)C[C@@H]1CCCC[C@@]1(O)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | 3-[(1S,2S)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vægt | 249.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?