Få mere at vide
O-Desmethyl Tramadol-d6 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30366573
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366573 1 mg
30352495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30366573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2947431MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl-cis-tramadol-d6 hydrochloride
CAS 1261393-87-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H17 D6 N O2 . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym O-Desmethyltramadol-d6
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMIL O[C@]1(C2=CC=CC(O)=C2)CCCC[C@@H]1CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
IUPAC navn rel-3-[(1R,2R)-2-[(dimethyl-d3 amino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-phenol, monohydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 291.8
Formel vægt 291.764
Procent renhed >95