Få mere at vide
O-Desmethyl Quinidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Quinidine |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O2/c1-2-12-11-21-8-6-13(12)9-18(21)19(23)15-5-7-20-17-4-3-14(22)10-16(15)17/h2-5,7,10,12-13,18-19,22-23H,1,6,8-9,11H2/t12-,13-,18+,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 310.1681 |