missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

O-Desmethyl Pyrilamine, TRC

Artikelnummer. 30137215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137215 10 mg
30136715 100 mg
30006109 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29219510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57830-29-2
Molekylær formel C16H21N3O
Molekylvægt (g/mol) 271.36
Synonym O-Desmethyl Mepyramine
SMIL CN(C)CCN(Cc1ccc(O)cc1)c2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl pyrilamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O/c1-18(2)11-12-19(16-5-3-4-10-17-16)13-14-6-8-15(20)9-7-14/h3-10,20H,11-13H2,1-2H3
Formel vægt 271.1685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.