Få mere at vide
O-Desmethyl Mycophenolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Mycophenolic Acid |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O6/c1-8(4-6-12(17)18)3-5-10-14(19)9(2)11-7-22-16(21)13(11)15(10)20/h3,19-20H,4-7H2,1-2H3,(H,17,18)/b8-3+ |
| Formel vægt | 306.1103 |