Få mere at vide
O-Desmethyl Metoprolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Metoprolol-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3/i9D2,10D2,13D |