Få mere at vide
O-Desmethyl Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 30137107
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137107 25 mg
30137577 50 mg
30007122 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29180025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2504-32-7
Molekylær formel C18 H14 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 343.76
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-hydroxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL Cc1c(CC(=O)O)c2cc(O)ccc2n1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Indomethacin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)
Formel vægt 343.0611