missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
O-Desmethyl Galanthamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Galanthamine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15-12(19)3-2-10(9-17)14(15)16/h2-5,11,13,18-19H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 273.1365 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?