Få mere at vide
O-Desmethyl Florasulam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Desmethyl Florasulam |
| CAS | 292085-54-2 |
| Molekylær formel | C11H6F3N5O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Florasulam-5-hydroxy, N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5,6-dihydro-5-oxo[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide (ACI), 5-Hydroxy-florasulam, Florasulam-5-hydroxy, N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5,6-dihydro-5-oxo[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide (ACI), 5-Hydroxy-florasulam |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6F3N5O3S/c12-5-2-1-3-6(13)8(5)18-23(21,22)10-16-9-7(14)4-15-11(20)19(9)17-10/h1-4,18H,(H,15,20) |
| SMIL | FC1=CNC(=O)n2nc(nc12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F |
| IUPAC navn | N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-oxo-6H-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.26 |
| Formel vægt | 345.0143 |